Merck
AB7356
Anticorps anti-facteur von Willebrand
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Factor VIII Related Antigen
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
114
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
rat ... F8(302470)
General description
250 kDa
L'utilisation de cet anticorps anti-facteur von Willebrand a été validée en ELISA et immunohistochimie (IHC) pour la détection du facteur von Willebrand.
Le facteur von Willebrand (UniProt : P04275, aussi dénommé vWF) est codé par le gène VWF (aussi appelé F8VWF) (identifiant du gène : 7450) chez l'homme. Le vWF est une glycoprotéine plasmatique multimère qui est synthétisée par les cellules endothéliales et qui joue un rôle important dans la maintenance de l'hémostase. Il est synthétisé avec un peptide signal (a.a. 1-22), qui est ensuite clivé dans la forme mature. Le vWF est connu pour faciliter l'adhésion des plaquettes aux sites de lésion vasculaire en formant un pont moléculaire entre la matrice de collagène sous-endothéliale et le complexe plaquette-récepteur de surface GPIb-IX-V. Le vWF sert aussi de chaperon au facteur de coagulation VIII, en le livrant sur le site des lésions, en stabilisant sa structure hétérodimère et en le protégeant d'une clairance prématurée hors du plasma. Les mutations du gène VWF sont associées aux maladies de von Willebrand de type 1-3 qui sont des troubles hémorragiques courants provoqués par une altération de l'agrégation plaquettaire. Deux isoformes du vWF, produites par épissage alternatif, ont été décrites.
Immunogen
Facteur von Willebrand humain purifié issu de plasma.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter le facteur von Willebrand dans des applications d'immunohistochimie.
Analyse ELISA : Un lot représentatif a permis de détecter le facteur von Willebrand dans des applications ELISA.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250-1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter le facteur von Willebrand dans des coupes de cortex cérébral humain, d'hippocampe de souris, de cervelet de rat et d'amygdale humaine.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-facteur von Willebrand (réf. AB7356) est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter le facteur von Willebrand et dont l'utilisation a été testée en ELISA, immunohistochimie et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Biochem/physiol Actions
La référence AB7356 est spécifique du vWF en ELISA vis-à-vis de la protéine humaine et en immunohistochimie. Cet anticorps réagit dans les tissus inclus en paraffine humains, de rat et de souris. Les autres espèces n'ont pas été testées. La réactivité de cet anticorps vis-à-vis du vWF n'a pas été évaluée en western blotting.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de lapin purifiée dans un tampon contenant du PBS 0,02 M à pH 7,6, du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 ºC à partir de la date de réception.
Analysis Note
Immunohistochimie (paraffine) :
Images représentatives d'un précédent lot.
Marquage des anticorps de lapin anti-vWF (AB7356) dans du cortex cérébral humain. Tissu prétraité avec du tampon citrate à pH 6,0, anticorps anti-vWF à 20 μg/ml, détection par HRP-DAB IHC-Select.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2