ABT330
Anti-TSLP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
TSLP Antibody, Thymic stromal lymphopoietin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSLP(85480)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP in human brain cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP in 15 µg of A20 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A20 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable