ABS533
Anti-PTEN mono-ubiquitylated K13
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog, Phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTEN mono-ubiquitinated K13 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1