ABS445
Anti-Caspase-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Caspase-5, CASP-5, ICE(rel)-III, Protease ICH-3, Protease TY, Caspase-5 subunit p202.Caspase-5 subunit p10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP5(838)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Caspase-5 in P815 cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-5 in Ramos cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Ramos cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable