449830
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum trichloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
1812 °C (lit.)
Pf
860 °C (lit.)
Densité
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.