ABE559
Anti-Xrcc1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
DNA repair protein XRCC1, X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XRCC1(7515)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Xrcc1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1