ABE2605
Anti-H3K4me3Q5histaminyl
Synonyme(s) :
Histone H3 trimethylated Lysine 4 Histaminylated glutamine5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 15.51 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys4), histaminylation (Gln5)
Informations sur le gène
human ... HIST3H3(8290)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by DOT Blot analysis with K3K4me3Q5Histaminyl peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected H3K4me3Q5Histaminyl peptide, but not the unmodified H3Q5 peptide.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.1 trimethylated on lysine 4 and histaminylated on glutamine 5 (H3K4me3Q5Histaminyl) in RN46A, KU812, SK-N-SH & HEK293T whole cell lysates. (Data courtesy of Dr. Ian Maze s Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable