ABE1024
Anti-Oligodendrocyte transcription factor 2 (OLIG2 Antibody)
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1;000 dilution of this antibody detected Oligodendrocyte transcription factor 2 (OLIG2) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1