06-570
Anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), marqueur mitotique
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d′un lot représentatif a permis d′immunoprécipiter la phospho-Histone H3 (Ser10) dans des extraits acides de lysats RIPA de cellules HeLa traitées ou non avec du Colcemid.
Analyse par essai Beadlyte : Un lot représentatif permet de reconnaître l′histone H3 phosphorylée sur le résidu Ser10 par l′essai Luminex.
Épigénétique et fonction nucléaire
Histones
Qualité
Analyse western blot : Une concentration de 0,5 – 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l′histone H3 dans 10 µg d′extraits acides de cellules HeLa traitées avec du Colcemid.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Extrait acide de cellules Hela traitées avec du Colcemid
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.