ABD116
Anti-Human Oct-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
POU domain,class 5, transcription factor 1, NF-A3, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 0.25 µg/mL dilution of this antibody detected human Oct-4 in 10 µg of H9 human ES cell lysate but not in 10 µg of mouse ES cells lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable