Merck
Toutes les photos(8)
Key Documents
AB5603
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Sox2
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX2(6657)
Description générale
Le facteur de transcription SOX-2 (UniProt : P48431, également appelé SOX-2, région Y déterminant le sexe-box 2, sex determining region Y-box 2, sry-related HMG-BOX gene 2) est codé par le gène SOX2 chez l′homme. SOX-2 est un facteur de transcription qui forme un complexe trimérique avec OCT4 sur l′ADN et qui contrôle l′expression d′un certain nombre de gènes impliqués dans le développement embryonnaire tels que YES1, FGF4, UTF1 et ZFP206. Des études ont montré qu′il est critique pour les stades précoces de l′embryogenèse et pour la pluripotence des cellules souches embryonnaires. Il se peut qu′il serve d′interrupteur dans le développement neuronal. Il permet aux cellules neurales de se trouver dans un état non différencié en neutralisant l′activité des protéines proneurales, et il supprime la différenciation neuronale. Il a été montré que la sumoylation de SOX-2 inhibe sa liaison à l′ADN et régule de manière négative la transactivation de FGF4. Des défauts du gène SOX-2 sont associés à la microphtalmie, caractérisée par une malformation oculaire allant d′une petite taille de globe oculaire pour l′un des yeux à une absence bilatérale totale de tissu oculaire.
Spécificité
L'anticorps anti-Sox2 reconnaît la région C-terminale de Sox2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence de la région C-terminale du Sox2 humain.
Application
Analyse en immunocytochimie : 10 µg/ml d′un lot représentatif a permis de détecter Sox2 dans des cellules souches H9 humaines.
Analyse en immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter, par immunocytochimie en fluorescence, l′immunoréactivité nucléaire de Sox2 dans des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) perméabilisées avec 0,1 % de Triton X-100 et fixées avec 4 % de paraformaldéhyde (Kingham, E., et al. (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Analyse en immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter, par coloration en immunocytochimie en fluorescence, l′immunoréactivité de Sox2 de cellules épithéliales rénales tubulaires de rein humain obtenues à partir de CSPi et fixées avec 4 % de paraformaldéhyde (Montserrat, N., et al. (2012). Chem. 287(29):24131-24138).
Analyse en immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter, par coloration en immunocytochimie en fluorescence, l′immunoréactivité de Sox2 de CSPi perméabilisées avec 0,5 % de Triton X-100 et fixées avec 4 % de paraformaldéhyde, obtenues à partir de cellules cutanées de patients atteints de la maladie de Parkinson (Sánchez-Danés, A., et al. (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Analyse en immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l′immunoréactivité de Sox2 par coloration en immunocytochimie en fluorescence de CSPi perméabilisées avec 0,2 % de Triton X-100 et fixées avec 4 % de paraformaldéhyde, obtenues à partir de cellules d′oreille de souris et de MEF (Burns, J.C., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48704 ; Hadadeh, O. et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Analyse en Western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter Sox2 dans des extraits nucléaires de cellules souches embryonnaires de souris (CSEs) (Banaszynski, L.A., et al. (2013). Cell. 155(1):107-120).
Analyse en immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter, par immunohistochimie en fluorescence, les cellules positives à Sox2 dans des sections de cerveau de souris coupées à l′aide d′un vibratome, perméabilisées avec 0,3 % de Triton X-100 et fixées avec 4 % de paraformaldéhyde (Matsuda, S., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557).
Analyse en immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l′immunoréactivité de Sox2 dans des sections d′embryon de souris entièrement montées, fixées avec 4 % de paraformaldéhyde (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
L′anticorps anti-SOX2, réf. AB5603, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique de SOX2 ; son utilisation a été testée et validée en immunocytochimie, en immunohistochimie (paraffine) et en Western blotting.
Qualité
Évaluée par Western blotting sur du lysat de cellules souches embryonnaires de souris.
Analyse en Western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter SOX2 dans 10 µg de lysat de cellules souches embryonnaires de souris.
Description de la cible
~39 kDa d′après les observations. 34,3 kDa (homme) et 34,45 (souris) d′après les calculs. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace : AB5770
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Immunoblot : Lysat de cellules souches embryonnaires humaines ou de souris, lysat de cellules germinales embryonnaires de souris
Immunocytochimie : Cellules souches embryonnaires humaines (lignée H9)
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The Sox2 high mobility group transcription factor inhibits mature osteoblast function in transgenic mice.
Holmes, G; Bromage, TG; Basilico, C
Bone null
Stage-dependent modes of Pax6-Sox2 epistasis regulate lens development and eye morphogenesis.
Smith, AN; Miller, LA; Radice, G; Ashery-Padan, R; Lang, RA
Development null
Astrocytes derived from fetal neural progenitor cells as a novel source for therapeutic adenosine delivery.
Van Dycke, A; Raedt, R; Verstraete, A; Theofilas, P; Wadman, W; Vonck, K; Boison, D; Boon, P
Seizure : the Journal of the British Epilepsy Association null
A novel embryonic stem cell line derived from the common marmoset monkey (Callithrix jacchus) exhibiting germ cell-like characteristics.
Muller, T; Fleischmann, G; Eildermann, K; Matz-Rensing, K; Horn, PA; Sasaki, E; Behr, R
Human Reproduction null
Harish Babu et al.
Frontiers in neuroscience, 5, 89-89 (2011-08-04)
In vitro assays are valuable tools to study the characteristics of adult neural precursor cells under controlled conditions with a defined set of parameters. We here present a detailed protocol based on our previous original publication (Babu et al., 2007)
Articles
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Afficher tout
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.