Key Documents
AB9864R
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NMDAR1, monoclonal de lapin, clone 11.17.2.6
clone 1.17.2.6, from rabbit, unconjugated
Synonyme(s) :
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.17.2.6, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Description générale
La sous-unité NR1 des récepteurs du N-méthyl-D-aspartate (NMDAR1) est une protéine membranaire à passage multiple appartenant à la famille des canaux ioniques activés par le glutamate. Il s'agit de l'une des deux sous-unités comprenant la protéine tétramère NMDAR localisées au niveau des synapses excitatrices de l'ensemble du cerveau. La protéine NMDAR1, médiée par la glycine, est un intervenant essentiel de l'excitotoxicité, de l'apprentissage, de l'acquisition de la mémoire, de la plasticité synaptique et de la synaptogenèse. Elle a aussi un rôle régulateur dans les fonctions neuronales impliquant la neurotransmission par le glutamate et le ciblage des récepteurs du NMDA à la surface des cellules. En tant que canal ionique activé par le glutamate, NMDAR1 est extrêmement perméable au calcium et présente une sensibilité au magnésium voltage-dépendante.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à la protéine NMDAR1 humaine.
Épitope : Reconnaît l'extrémité C-terminale de NMDAR1.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml d'un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter NMDAR1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral microsomal de souris.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e d'un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter NMDAR1 dans du tissu de cervelet de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-NMDAR1, clone 11.17.2.6, permet de détecter le taux de NMDAR1, et son utilisation a été publiée et validée en WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter NMDAR1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
~120 kDa (poids observé).
Forme physique
IgG monoclonale de lapin purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM, 0,05 % d'azoture de sodium et 40 % de glycérol.
Protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation
Milena De Felice et al.
Molecular pain, 12 (2016-04-21)
Bone metastases occur frequently in advanced breast, lung, and prostate cancer, with approximately 70% of patients affected. Pain is a major symptom of bone metastases, and current treatments may be inadequate or have unacceptable side effects. The mechanisms that drive
Juan Hong et al.
Neural plasticity, 2018, 3989201-3989201 (2018-08-21)
Cochlear inner hair cell (IHC) ribbon synapses play an important role in sound encoding and neurotransmitter release. Previous reports show that both noise and aminoglycoside exposures lead to reduced numbers and morphologic changes of synaptic ribbons. In this work, we
Mikel Pérez-Rodríguez et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(8), 3266-3281 (2018-09-01)
Critical periods of synaptic plasticity facilitate the reordering and refining of neural connections during development, allowing the definitive synaptic circuits responsible for correct adult physiology to be established. Presynaptic spike timing-dependent long-term depression (t-LTD) exists in the hippocampus, which depends
Yasuhito Watanabe et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 8, 87-87 (2016-01-23)
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) in all hippocampal areas play an essential role in distinct processes of memory formation as well as in sustaining cell survival of postnatally generated neurons in the dentate gyrus (DG). In contrast to the beneficial effects, over-activation