A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
10
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Anti-Collagen Type II Antibody, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Immunogen
Collagen type II extracted and purified from human cartilage.
Application
&&
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Structure cellulaire
ELISA 1:1000.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Protéines de la MEC
Biochem/physiol Actions
The antibody reacts with both native and denatured human collagen type II.
<
<
Physical form
Rabbit antiserum passed over agarose sorbents with immobilized human blood plasma proteins and human collagen types I, III, IV and V. Antibody was affinity purified on immobilized human collagen type II.
Product is liquid in 0.15M sodium chloride, 10mM sodium phosphate pH 7.5 with 0.1% mannitol and 0.1% dextran as stabilizers. Sans conservateur.
Product is liquid in 0.15M sodium chloride, 10mM sodium phosphate pH 7.5 with 0.1% mannitol and 0.1% dextran as stabilizers. Sans conservateur.
Preparation Note
° Remove any nondispersed aggregates by microcentrifugation prior to use.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen Type II Antibody
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c