AB6020
Anti-MAP4 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
microtubule-associated protein 4, cdc kinase, MAP-4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, horse, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP4(4134)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected MAP4 in HeLa, NIH/3T3, and A431 cells.
Qualité
Western blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected MAP4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable