Key Documents
AB5714
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Hey 1/HRT1
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-BHLHb31, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT-1, Anti-NERP2, Anti-OAF1, Anti-hHRT1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HEY1(23462)
Spécificité
Reconnait la protéine Hey 1/HRT1, facteur de transcription de type hélice-boucle-hélice.
Immunogène
Peptide de synthèse, acides aminés 207 à 220 de la protéine Hey 1/HRT1 humaine.
Application
Cet anticorps anti-Hey 1/HRT1 détecte la présence de la protéine Hey 1/HRT1. Il a été publié et validé pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Marqueurs neuronaux et gliaux
Western blotting : dilution du 1/200e au 1/1000e, par chimioluminescence amplifiée.
Immunohistochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Anticorps précipité, dans une solution de sulfate d'ammonium saturé à 50 % et de tampon phosphate salin, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -70 °C dans le flacon non ouvert pendant 6 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Les solutions d'anticorps réhydraté non diluées se conservent pendant 2 mois entre 2 °C et 8 °C, sans perte d'activité significative. Attention : La solution n'étant pas stérile, il convient de prendre des précautions si le produit est conservé entre 2 °C et 8 °C.
Le produit se conserve à -20 °C après addition du même volume de glycérol. Il est toutefois recommandé d'utiliser du glycérol de qualité ACS ou supérieure en raison de l'importante perte d'activité que peut entraîner un glycérol de mauvaise qualité.
Pour la congélation, il est recommandé de diluer la solution d'anticorps réhydraté à 1:1 dans une solution de BSA (fraction V, meilleure qualité disponible) à 2 % préparée avec le tampon de réhydratation. La solution d'anticorps/BSA à 1 % résultante peut être divisée en aliquotes et conservée pendant 6 mois à -70 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qiushi Lin et al.
Molecular cancer, 18(1), 156-156 (2019-11-07)
Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable prooncogenic secretome delivering and trafficking for long-distance cell-to-cell communication. This study aims
Syamantak Majumder et al.
Cell reports, 17(10), 2532-2541 (2016-12-08)
The spatiotemporal localization and expression of Dll4 are critical for sprouting angiogenesis. However, the related mechanisms are poorly understood. Here, we show that G-protein-coupled receptor-kinase interacting protein-1 (GIT1) is a robust endogenous inhibitor of Dll4-Notch1 signaling that specifically controls stalk cell
Esther C Broner et al.
Frontiers in oncology, 11, 677051-677051 (2021-08-03)
Despite recent advancements, the 5 year survival of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) hovers at 60%. DCLK1 has been shown to regulate epithelial-to-mesenchymal transition as well as serving as a cancer stem cell marker in colon, pancreatic and
Manila Hada et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(10), 13903-13914 (2016-08-05)
The first known function of Ku70 is as a DNA repair factor in the nucleus. Using neuronal neuroblastoma cells as a model, we have established that cytosolic Ku70 binds to the pro-apoptotic protein Bax in the cytosol and blocks Bax's
Ana-Rita Pedrosa et al.
The Prostate, 76(1), 80-96 (2015-10-01)
The Notch signaling pathway has been implicated in prostate development, maintenance and tumorigenesis by its key role in cell-fate determination, differentiation and proliferation. Therefore, we proposed to analyze Notch family members transcription and expression, including ligands (Dll1, 3, 4 and