AB5612
Anti-Citrulline Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CCP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
Citrulline-G-BSA 1
Arginine-G-BSA 1/>100,000
Glutamine-G-BSA 1/>100,000
Ornithine-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogène
Application
ELISA: 1:2500-1:5000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable