Principaux documents
AB5220
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GAP43 ("Growth associated protein-43")
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Neuromodulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAP43(2596)
Description générale
La protéine GAP-43, un marqueur commun des neurones qui se différencient, est exprimée à des niveaux élevés par les neurones en développement ou en régénération durant la croissance des axones. Bien que la GAP-43 soit une protéine membranaire intrinsèque associée à la surface cytoplasmique des cônes de croissance des axones (et des synapses), elle n'est pas présente dans les cônes de croissance des dendrites. Dans le cerveau adulte, la GAP-43 est observée à forte concentration dans les zones présynaptiques où semble se former la mémoire telles que le cortex frontal, le système limbique et l'hippocampe. La phosphorylation de la GAP-43 par la PKC (au niveau du résidu Ser41 sur la GAP-43 humaine, de souris, de rat et de bovin ou du résidu Ser42 sur la GAP-43 de poulet et de xénopus) est spécifiquement corrélée à certaines formes de plasticité synaptique.
Spécificité
Reconnaît la protéine associée à la croissance 43 (GAP-43).
Réagit plus faiblement avec la protéine de rat, humaine, bovine et de poulet. Aucune autre espèce n'a été testée.
Immunogène
GAP-43 recombinante de rat (séquence complète).
Application
Immunohistochimie :
une dilution au 1/1 000e d'un précédent lot a été utilisée sur des coupes de tissus fixées dans une solution de paraformaldéhyde à 4 % dans du PBS ou dans une solution de paraformaldéhyde à 3 % et de glutaraldéhyde à 0,1 % dans du PBS.
Immunocytochimie :
une dilution au 1/1 000e d'un précédent lot a été utilisée sur des neurones hippocampiques mis en culture et sur des cellules PC12 stimulées avec du NGF.
Immunoprécipitation :
une dilution au 1/100e d'un précédent lot a été utilisée.
ELISA :
une dilution au 1/2 000e d'un lot précédent a été utilisée.
L'anticorps anti-protéine associée à la croissance 43 (GAP-43) est un anticorps dirigé contre la protéine associée à la croissance 43 (GAP-43) destiné aux analyses par ELISA, IC, IH, IP et WB.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la protéine associée à la croissance 43 dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
23,6 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,01 % d'azoture de sodium en tant que conservateur.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Éviter les congélation/décongélation répétées. Au cours du transport, de petits volumes de produit peuvent parfois se retrouver piégés dans la bande scellée autour du bouchon du flacon. Pour les produits d'un volume inférieur ou égal à 200 µl, il est recommandé de tapoter délicatement le flacon sur une surface dure ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse afin de déloger tout liquide éventuellement présent dans le bouchon du récipient.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu de ganglion de la racine dorsale de rat soumis à une ligature des nerfs spinaux, et neurones mis en culture.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Camila França Campos et al.
PloS one, 11(4), e0153038-e0153038 (2016-04-06)
We developed a novel murine model of long-term infection with Trypanosoma cruzi with the aim to elucidate the pathogenesis of megacolon and the associated adaptive and neuromuscular intestinal disorders. Our intent was to produce a chronic stage of the disease
Zinc-finger gene Fez in the olfactory sensory neurons regulates development of the olfactory bulb non-cell-autonomously.
Hirata, T; Nakazawa, M; Yoshihara, S; Miyachi, H; Kitamura, K; Yoshihara, Y; Hibi, M
Development null
Miyuki Sakuma et al.
The European journal of neuroscience, 43(3), 451-462 (2015-09-04)
Motor axons in peripheral nerves have the capacity to regenerate after injury. However, full functional motor recovery rarely occurs clinically, and this depends on the nature and location of the injury. Recent preclinical findings suggest that there may be a
Makoto Higuchi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(3), 1204-1217 (2011-12-17)
The mechanism by which amyloid-β peptide (Aβ) accumulation causes neurodegeneration in Alzheimer's disease (AD) remains unresolved. Given that Aβ perturbs calcium homeostasis in neurons, we investigated the possible involvement of calpain, a calcium-activated neutral protease. We first demonstrated close postsynaptic
Zhe Zhang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 1-1 (2017-02-06)
Type 3 adenylyl cyclase (Adcy3) is localized to the cilia of olfactory sensory neurons (OSNs) and is an essential component of the olfactory cyclic adenosine monophosphate (cAMP) signaling pathway. Although the role of this enzyme in odor detection and axonal