Key Documents
MABE416
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-adduits cisplatine/ADN, clone ICR4
clone 1CR4, from rat
Synonyme(s) :
CP9/19, Cisplatin DNA modification
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1CR4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les adduits de cisplatine sont des ponts guanine-guanine (GG) intrabrins d'ADN formés par le composé chimique cisplatine. Le cisplatine est utilisé comme agent de chimiothérapie à base de platine. Les pontages de l'ADN déclenchent l'apoptose de la cellule en question. Le cisplatine est particulièrement efficace dans certains cancers, comme le cancer du testicule. Malheureusement, comme la plupart des agents de chimiothérapie, le cisplatine présente beaucoup d'effets secondaires et les cellules cancéreuses ont tendance à développer une résistance au médicament après une certaine durée de traitement. Le clone ICR4 était auparavant connu sous le nom de clone CP9/19.
Spécificité
Cet anticorps présente une spécificité pour l'ADN modifié par le cisplatine.
Immunogène
ADN natif modifié par le cisplatine.
Application
Analyse par test ELISA : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter des adduits cisplatine/ADN lors d'un test ELISA [Tilby, M. J. et al. (1991). Cancer Res. 51(1):123-129 ; Kothandapani, A. et al. (2011). J Biol Chem. 286(16):14564-14574 ; White, L. K. et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103 ; Strobeck, M. W. et al. (2000). Proc Natl Acad Sci USA. 97(14):7748-7753 ; Santini, E. et al. (2012). Exp Cell Res. 18(16):1973-1986].
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter des adduits cisplatine/ADN dans des tissus de carcinome épidermoïde de la tête et du cou. [Welters, M. J. et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103].
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez les adduits cisplatine/ADN avec cet anticorps monoclonal de rat anti-adduits cisplatine/ADN, clone ICR4, validé pour une utilisation en dot blot, en test ELISA et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par dot blot sur l'ADN non traité et traité au cisplatine issu de lysats de cellules HeLa
Analyse par dot blot : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter des adduits cisplatine/ADN dans 1,0 et 0,5 µg d'ADN traité au cisplatine issu de lysats de cellules HeLa.
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Cisplatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134357
Cisplatin
Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP809
Cisplatin
Yonggen Zou et al.
Oncology letters, 15(1), 1097-1102 (2018-02-06)
As an important chemotherapeutic agent for the treatment of osteosarcoma, the effectiveness of cisplatin is considered to be due to its unique properties, which allow it to penetrate the cell membrane and form various DNA-platinum adducts, resulting in genetic alterations
M Harris et al.
British journal of cancer, 108(4), 859-865 (2013-02-07)
Human papilloma virus (HPV) is implicated in >99% of cervical cancers and ∼40% of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). We previously targeted E6 oncogene with (188)Rhenium-labelled monoclonal antibody (mAb) C1P5 to HPV16 E6 in cervical cancer and HNSCC.
And-1 Coordinates with the FANCM Complex to Regulate Fanconi Anemia Signaling and Cisplatin Resistance.
Zhang, et al.
Cancer research, 82, 3249-3262 (2023)
Moon Soo Park et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 13(4), 858-865 (2002-03-26)
Cisplatin, a commonly used chemotherapeutic agent, has a major limitation because of its nephrotoxicity. Recent studies have shown that cisplatin causes apoptotic cell death in renal tubule cells, but the underlying molecular mechanisms remain to be elucidated. In this study
Xiaoxing Feng et al.
Molecular cancer, 11, 48-48 (2012-07-31)
Cell death induced by poly(ADP-ribose) (PAR) and mediated by apoptosis-inducing factor (AIF) is well-characterized in models of ischemic tissue injury, but their roles in cancer cell death after chemotherapy are less understood. Here we investigated the roles of PAR and