Key Documents
AB3637
Sigma-Aldrich
Anti-DEDAF Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-AAP1, Anti-APAP-1, Anti-DEDAF, Anti-YEAF1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RYBP(23429)
Spécificité
Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain (DD), death effector domain (DED), and caspase recruitment domain (CARD) containing molecules. DEDAF (DED Associated Factor) is expressed in multiple tissues and cell lines. DEDAF is identical to the transcriptional repressor RYBP. DEDAF interacts with FADD and augments the formation of CD95/FADD/Caspase-8 complexes at the cell membrane. DEDAF also interacts with DEDD (DED-containing DNA binding) protein in the nucleus, which indicates its involvement in the regulation of both cytoplasmic and nuclear events of apoptosis.
Immunogène
Rabbit anti-DEDAF polyclonal antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids 215 to 228 of human-DEDAF. This sequence is identical to the mouse sequence.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
This Anti-DEDAF Antibody is validated for use in WB for the detection of DEDAF.
Western blotting : μ
A549 or HepG2 cell lysate can be used as a positive control and a 32 kDa band should be detected.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : Produit purifié
Purified IgG by immunoaffinity chromatography. En solution dans du PBS contenant 0,02 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Izabella Bajusz et al.
Genes, 10(11) (2019-11-23)
Separation of germline cells from somatic lineages is one of the earliest decisions of embryogenesis. Genes expressed in germline cells include apoptotic and meiotic factors, which are not transcribed in the soma normally, but a number of testis-specific genes are
Rybp/DEDAF is required for early postimplantation and for central nervous system development.
Pirity, MK; Locker, J; Schreiber-Agus, N
Molecular and cellular biology null
Paula Dobrinić et al.
Nature structural & molecular biology, 28(10), 811-824 (2021-10-06)
The Polycomb repressive system plays a fundamental role in controlling gene expression during mammalian development. To achieve this, Polycomb repressive complexes 1 and 2 (PRC1 and PRC2) bind target genes and use histone modification-dependent feedback mechanisms to form Polycomb chromatin
Enikő Sutus et al.
Scientific reports, 12(1), 2364-2364 (2022-02-13)
We have previously reported that RING1 and YY1 binding protein (RYBP) is important for central nervous system development in mice and that Rybp null mutant (Rybp-/-) mouse embryonic stem (ES) cells form more progenitors and less terminally differentiated neural cells
Melinda K Pirity et al.
BMC developmental biology, 7, 39-39 (2007-05-02)
Rybp (Ring1 and YY1 binding protein) is a zinc finger protein which interacts with the members of the mammalian polycomb complexes. Previously we have shown that Rybp is critical for early embryogenesis and that haploinsufficiency of Rybp in a subset