Key Documents
AB3254
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-marqueur épitope HA (hémagglutinine de la grippe)
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
Influenza Hemaglutinin tag
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Épitope HA (hémagglutinine de la grippe)
Immunogène
Peptide synthétique YPYDVPDYA de l'épitope d'hémagglutinine (HA) de la grippe.
Application
Cet anticorps anti-marqueur d'épitope HA (hémagglutinine de la grippe), peptide synthétique YPYDVPDYA, a été validé pour une utilisation en IP, en WB et en IC pour détecter le marqueur d'épitope HA (hémagglutinine de la grippe).
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Western blotting (ECL) : dilution au 1/500e
Immunocytochimie : dilution au 1/250e
Immunoprécipitation : dilution au 1/250e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-221
Forme physique
IgY de poulet purifiée par affinité. Liquide, dans du PBS contenant 0,02 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées, dans des conditions stériles, pendant 6 mois maximum. La congélation de l'anticorps entraîne une perte d'activité d'environ 50 %.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tal Keren-Kaplan et al.
Current biology : CB, 31(3), 540-554 (2020-11-25)
Long-range movement of organelles within the cytoplasm relies on coupling to microtubule motors, a process that is often mediated by adaptor proteins. In many cases, this coupling involves organelle- or adaptor-induced activation of the microtubule motors by conformational reversal of
Carlos M Guardia et al.
Molecular biology of the cell, 32(21), ar25-ar25 (2021-08-26)
Autophagy-related protein 9 (ATG9) is a transmembrane protein component of the autophagy machinery that cycles between the trans-Golgi network (TGN) in the perinuclear area and other compartments in the peripheral area of the cell. In mammalian cells, export of the
Lisette Sandoval et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 833175-833175 (2022-12-27)
Hedgehog proteins (Hhs) secretion from apical and/or basolateral domains occurs in different epithelial cells impacting development and tissue homeostasis. Palmitoylation and cholesteroylation attach Hhs to membranes, and Dispatched-1 (Disp-1) promotes their release. How these lipidated proteins are handled by the
Rena Levin-Klein et al.
Nature communications, 8, 15575-15575 (2017-05-31)
Although much has been done to understand how rearrangement of the Igκ locus is regulated during B-cell development, little is known about the way the variable (V) segments themselves are selected. Here we show, using B6/Cast hybrid pre-B-cell clones, that
S D Burton et al.
Neuroscience, 215, 1-16 (2012-05-01)
Neuroligins are a family of cell adhesion molecules critical in establishing proper central nervous system connectivity; disruption of neuroligin signaling in vivo precipitates a broad range of cognitive deficits. Despite considerable recent progress, the specific synaptic function of neuroligin-1 (NL1)