Key Documents
AB3201
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline, détyrosiné
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Glu Tubulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, sea urchin, human, plant
Ne doit pas réagir avec
Saccharomyces cerevisiae
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Les microtubules sont impliquées dans un vaste éventail d'activités cellulaires, de la mitose au transport, en passant par le déplacement des cellules et le maintien de la forme des cellules. La tubuline est une protéine globulaire constituée de deux polypeptides (tubuline alpha et tubuline bêta). Les dimères de tubuline alpha et bêta sont assemblés en 13 protofilaments qui forment une microtubule de 22 nm de diamètre. Une tyrosine ligase ajoute une tyrosine C-terminale à la tubuline alpha monomère. Les microtubules assemblés peuvent être à nouveau détyrosinés par une carboxypeptidase associée au cytosquelette. La tubuline alpha détyrosinée est appelée Glu-tubuline. Une autre modification post-traductionnelle touchant la tubuline alpha détyrosinée est la polyglutamylation C-terminale, caractéristique des microtubules présents dans les cellules neuronales et le fuseau mitotique.
Spécificité
L'anticorps reconnaît spécifiquement la forme détyrosinée (Glu-tubuline) de la chaîne alpha de la tubuline (Bianchi, M., 2006 ; Goulimari, P., 2005).
Réaction croisée attendue avec les cellules de mammifères, d'oursin et de plantes, mais pas de levure (Paturle-Lafanechere, L., 1991).
Immunogène
Peptide correspondant à l'extrémité C-terminale de la Glu-tubuline.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie :
Un lot précédent a été utilisé sur des tissus fixés congelés ou inclus en paraffine (Gundersen, G.G., 1984) : dilution au 1/200-1/500e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-tubuline détyrosiné est dirigé contre la tubuline et destiné aux analyses en IC, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules L6.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la tubuline détyrosinée dans 10 μg de lysat de cellules L6.
Description de la cible
50 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS liquide.
Immunoglobuline purifiée par affinité
Stockage et stabilité
Stable 6 mois à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa entières.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chunmei Li et al.
PLoS biology, 14(3), e1002416-e1002416 (2016-03-18)
Cilia have a unique diffusion barrier ("gate") within their proximal region, termed transition zone (TZ), that compartmentalises signalling proteins within the organelle. The TZ is known to harbour two functional modules/complexes (Meckel syndrome [MKS] and Nephronophthisis [NPHP]) defined by genetic
Carolyn Ott et al.
Cilia, 1(1), 3-3 (2013-01-29)
The central tenet of cilia function is sensing and transmitting information. The capacity to directly contact extracellular surfaces would empower primary cilia to probe the environment for information about the nature and location of nearby surfaces. It has been well
Joanna Lipka et al.
The EMBO journal, 35(3), 302-318 (2016-01-14)
In neurons, the polarized distribution of vesicles and other cellular materials is established through molecular motors that steer selective transport between axons and dendrites. It is currently unclear whether interactions between kinesin motors and microtubule-binding proteins can steer polarized transport.
Daehwan Kim et al.
Oncotarget, 7(14), 17829-17843 (2016-02-20)
Mammalian diaphanous-related formin 1 (mDia1) expression has been linked with progression of malignant cancers in various tissues. However, the precise molecular mechanism underlying mDia1-mediated invasion in cancer cells has not been fully elucidated. In this study, we found that mDia1
Sunny Y Wong et al.
Nature medicine, 15(9), 1055-1061 (2009-08-25)
Primary cilia are present on most mammalian cells and are implicated in transducing Hedgehog (Hh) signals during development; however, the prevalence of cilia on human tumors remains unclear, and the role of cilia in cancer has not been examined. Here