AB1255
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP1A1 and CYP1A2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AHRR(57491)
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: rat hepatic microsomal fraction.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable