Principaux documents
AABG02500
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm, quadrillé
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Couleur
black
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre membrane MF-Millipore est constitué d'acétate et de nitrate de cellulose. Il est très utilisé pour les analyses et la recherche.
Application
  • Dosages par fluorescence
  • Contrôle des particules
  • Contrôle de l'air
  • Microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Utilisable pour la microscopie des échantillons biologiques et environnementaux
  • Décliné en différentes dimensions de pores et en deux couleurs, noir ou blanc
  • Stérilisable en autoclave, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement gamma
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 74-74 (2016-10-07)
Neurons in the mammalian primary visual cortex (V1) are systematically arranged across the cortical surface according to the location of their receptive fields (RFs), forming a visuotopic (or retinotopic) map. Within this map, the foveal visual field is represented by
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 118-118 (2017-03-30)
Pyramidal cells in the primate cerebral cortex, particularly those in layer III, exhibit regional variation in both the time course and magnitude of postnatal growth and pruning of dendrites and spines. Less is known about the development of pyramidal cell