Key Documents
9601-OP
Sigma-Aldrich
Eau
OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Synonyme(s) :
Eau
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Préparé avec du DEPC pour les applications ARN. De qualité "biologie moléculaire".
DNAses : non détectées
RNases : non détectées
Protéases : non détectées
Destiné à un usage en laboratoire et en production uniquement. Ne pas utiliser pour des médicaments, des aliments ou un usage domestique.
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable