Principaux documents
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BF4Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
237-340-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥97.0% (acidimetric)
Forme:
crystals
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
384 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable