Key Documents
8.43784
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-559-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
222 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 96 °C
Densité
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup