Merck
8.22281
Indole
for synthesis
Synonyme(s) :
Indole, 2,3-Benzopyrrole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-420-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.016 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.9 (20 °C, 1000 g/L in H2O)
bp
253 °C/1013 hPa
mp
52 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
bulk density
230 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup