Key Documents
8.43487
Sigma-Aldrich
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Manganese(II)acetate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Mn · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
211-334-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
80 °C
Solubilité
233 g/L
Densité
1.58 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable