Principaux documents
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutyl stearate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H44O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
211-466-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
28.9 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
Clé InChI
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable