Principaux documents
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,5-Dichloropentane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
211-053-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
pb
180 °C/1013 hPa
Pf
-72 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Solubilité
0.125 g/L
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clé InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup