Principaux documents
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrapentylammonium iodide
About This Item
Formule linéaire :
(C5H11)4NI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-688-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
135-137 °C
Solubilité
7.40 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable