Key Documents
8.41025
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-466-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
208-210 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 212 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2