Principaux documents
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
214-053-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Clé InChI
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable