Key Documents
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-625-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
282 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5-9.7 % (v/v)
Point d'ébullition
178 °C/1013 hPa
Pf
<-80 °C
Température de transition
flash point 75 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup