Principaux documents
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-810-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 142 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
pb
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
148 °C
Température de transition
flash point 199 °C
Solubilité
0.5 g/L
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
415.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
213.0 °C - closed cup