A propos de cet article
Formule linéaire :
(OH)2C6H3CHCHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-361-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
234-237 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable