Key Documents
8.21215
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfone
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Divinyl sulfone, Vinyl sulfone
About This Item
Formule linéaire :
(CH2=CH)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
201-057-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.05 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
32 mg/kg LD50, oral (Rat)
22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
234.3 °C/1013 hPa
Pf
-26 °C
Température de transition
flash point 102 °C
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup