Principaux documents
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2O)4Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-411-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
170 °C/36 hPa
Température de transition
flash point 38 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ti](OCCC)(OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup