A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
200-536-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
0.27 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
213-214 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 100 °C
density
1.206 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methanesulfonate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
100 °C