Key Documents
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
214-507-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Point d'ébullition
260-262 °C/32 hPa
Pf
131-133 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Clé InChI
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable