8.20603
Glutardialdéhyde
(25% solution in water) for synthesis
Synonyme(s) :
Glutaraldéhyde solution, Pentanedial, Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.27 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
Technique(s)
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100.5 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,055 - 1,065
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable