Key Documents
8.20557
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-745-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
17 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.4-10.5 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
Point d'ébullition
116-118 °C/1013 hPa
Pf
-99 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
7 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup