Key Documents
8.20515
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO)C6H4N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-343-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
84-87 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable