A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-711-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
bp
267 °C/1013 hPa
mp
72.5-74.0 °C
solubility
555 mg/L
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>La 8-hydroxyquinoline dans des cocristaux luminescents pour la détection analytique :</strong> la 8-hydroxyquinoline agit comme donneur d'électrons dans le développement de cocristaux organiques luminescents destinés à la détection de la 2,4-dinitroaniline, illustrant son utilité dans les applications de chimie analytique (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraction et détermination des pesticides à l'aide de nanocomposites fonctionnalisés à la 8-hydroxyquinoline :</strong> la poly(8-hydroxyquinoline) a été employée pour l'extraction et la détermination de pesticides organophosphorés dans différents échantillons environnementaux, démontrant leur potentiel dans la surveillance environnementale (Shahsavani et Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>La 8-hydroxyquinoline dans l'imagerie médicale et le traitement :</strong> La 8-hydroxyquinoline est utilisée comme dérivé des bases de Schiff et ligand auxiliaire dans la synthèse d'un complexe dinucléaire de lanthanides, [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
<li><strong>La 8-hydroxyquinoline dans des cocristaux luminescents pour la détection analytique :</strong> la 8-hydroxyquinoline agit comme donneur d'électrons dans le développement de cocristaux organiques luminescents destinés à la détection de la 2,4-dinitroaniline, illustrant son utilité dans les applications de chimie analytique (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraction et détermination des pesticides à l'aide de nanocomposites fonctionnalisés à la 8-hydroxyquinoline :</strong> la poly(8-hydroxyquinoline) a été employée pour l'extraction et la détermination de pesticides organophosphorés dans différents échantillons environnementaux, démontrant leur potentiel dans la surveillance environnementale (Shahsavani et Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>La 8-hydroxyquinoline dans l'imagerie médicale et le traitement :</strong> La 8-hydroxyquinoline est utilisée comme dérivé des bases de Schiff et ligand auxiliaire dans la synthèse d'un complexe dinucléaire de lanthanides, [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 71 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 74 °C
Identité (IR) : test réussi
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 71 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 74 °C
Identité (IR) : test réussi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxyquinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c