Merck
8.20194
Cyanogen bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyanogen bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.92
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-051-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
113 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Analysis Note
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanogen bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_c
> 65 °C - closed cup
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
>149.0 °F - closed cup