Merck
8.20150
Dimethyl succinate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-419-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
transition temp
flash point 94 °C
solubility
75 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.119 - 1.120
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl succinate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F
flash_point_c
94 °C