Key Documents
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
208-589-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
200 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
63-65 °C/1013 hPa
Pf
-113 °C
Température de transition
flash point -17 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup