Principaux documents
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Octanedioic acid, Suberic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)6COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-010-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
Point d'ébullition
229-231 °C/20 hPa
Pf
139-142 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup