Principaux documents
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-767-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥98% (GC)
pb:
150-152 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
4.5 hPa ( 20 °C)
Pression de vapeur
4.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
305 °C
Puissance
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.11-7.9 % (v/v)
pb
150-152 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Solubilité
4.3 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup