Principaux documents
8.18629
Sigma-Aldrich
n-Undecane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Undecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
214-300-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Limite d'explosivité
0.6-6.5 % (v/v)
Viscosité cinématique
1.6 cSt(20 °C)
Pf
-26 °C
Température de transition
flash point 60 °C
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
  • Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C